Learn More
CAPS (Fine White Crystals), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10071453
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 10071453
Marca: Fisher BioReagents BP321100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This biological buffer has a usable pH range of 9.7 to 11.1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1135-40-6
Formula molecolare C9H19NO3S
Molecular Weight (g/mol) 221.32
Numero MDL MFCD00003837
InChI Key PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-Cyclohexylamino-1-propanesulfonic Acid
PubChem CID 70815
IUPAC Name 3-(cyclohexylamino)propane-1-sulfonic acid
SMILES OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico CAPS
Punto di fusione 324°C
Colore White
pH 3.0 to 7.0
Forma fisica Powder or Solid
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio ≥98 %
Identificazione Pass Test
Formula lineare C6H11NH(CH2)3SO3H
Imballaggio Glass Bottle
Indice di Merck 15, 1769
Pressione del vapore Negligible
Peso formulazione 221.32
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • CAPS
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.