Learn More
Erlab™ Cappe Filtrative per Chimici Captair 391 Smart
Queste cappe chimiche filtranti Captair 391 Smart, catturando i gas tossici alla fonte e filtrandoli con filtri sviluppati appositamente da Erlab, garantiscono un livello di protezione dell'utente superiore a tutti gli altri dispositivi di filtrazione o estrazione. Ti consente un comfort di lavoro eccezionale e consente una maggiore concentrazione sulle tue manipolazioni.
Marca: Erlab™ AA611
Dettagli aggiuntivi : Peso : 48.00000kg
Descrizione
- Norme di sicurezza AFNOR NF X 15-211:2009: Francia - BS 7989: Inghilterra DIN 12 927: Germania - EN 1822:1998 (filtri HEPA H14 e ULPA U17)
- Marcatura CE
- Dimensioni (mm): Interne: L 969 x P 621 x H 732 (altezza utile del piano di lavoro) - Esterne: L 1013 x P 621 x H 1110/1285 (altezza max/min colonna di filtrazione)
- Flusso d'aria 220 m3/h - 135 CFM
- Velocità dell'aria frontale da 0,4 a 0,6 m/s - da 79 fpm a 118 fpm
- Voltaggio/Frequenza: 110-230 V / 50-60 Hz
- Consumo energetico: 65 W
- Aperture delle ante: Oblunghe
- Struttura: Acciaio elettrozincato resistente alla corrosione rivestito con polimero antiacido
- Pannelli laterali e frontali realizzati in acrilico resistente agli agenti chimici
- Il modulo di filtrazione è realizzato in polipropilene iniettato
- Tecnologia di filtrazione 1 colonna che può essere configurata per gestire liquidi, polveri o entrambi
- Seguente configurazione della colonna di filtrazione: filtrazione del carbone per gas e vapori e filtrazione del particolato per polveri
- Sensore di rilevamento: Tipo S, per solventi / Tipo A, per acidi / Tipo F, per formaldeide
- Illuminazione interna Illuminazione a LED > 650 Lux
- Anemometro: allarme della velocità dell'aria nel volto
- Illuminazione a soffitto Tasto plafoniera opzionale
- Pannello posteriore trasparente (opzione): pannello acrilico trasparente per una facile visualizzazione
- Superfici di lavoro: Trespa™ Top Lab plus, vetro o acciaio inossidabile 304L
- Panchine Mobili: (Mobicap) o fisse (Benchcap)
- Attrezzatura del banco: prese per gas tecnici, prese per l'acqua, valvole di controllo anteriori, lavello, prese di corrente (compatibile solo con piano di lavoro Trespa™ Top Lab plus e banco fisso)
- Prefiltro antiparticolato: protegge i filtri principali dalla polvere
- Elenco dei prodotti chimici Elenco dei prodotti chimici approvati
- Interfaccia di comunicazione: comunicazione semplice tramite impulsi acustici e luminosi: tempo di funzionamento dell'unità, velocità dell'aria, allarme automatico per rilevare un guasto di filtrazione, impostazioni di ventilazione, allarme di guasto della ventola
- APP eGuard per il controllo remoto per monitorare la cappa, modificare le impostazioni e inviare immediatamente avvisi di sicurezza ai tuoi dispositivi (cellulare, tablet e PC)
Specifica
Cappa chimiche a filtrazione | |
Epoxy-coated Steel | |
CE, AFNOR NF X 15-211:2009, BS 7989, DIN 12 927, EN 1822:1998 | |
110/230 V |
Bonded Carbon and/or HEPA | |
0.4 to 0.6 m/sec. | |
621 x 1013 x 1285 mm | |
65 W |