Learn More
Erlab™ Cappe Filtrative per Chimici Captair 483 Smart
Queste cappe chimiche filtranti Captair 483 Smart, catturando i gas tossici alla fonte e filtrandoli con filtri sviluppati appositamente da Erlab, garantiscono un livello di protezione dell'utente superiore a tutti gli altri dispositivi di filtrazione o estrazione. Ti consente un comfort di lavoro eccezionale e consente una maggiore concentrazione sulle tue manipolazioni.
Marca: Erlab™ AA641
Dettagli aggiuntivi : Peso : 90.00000kg
Descrizione
- Standard di sicurezza AFNOR NF X 15-211:2009: Francia - BS 7989: Inghilterra - DIN 12927: Germania - EN 1822:1998 (filtri HEPA H14 e ULPA U17)
- Marcatura CE
- Flusso d'aria 660 m3/h - 135 CFM
- Velocità dell'aria frontale da 0,4 a 0,6 m/s - da 79 fpm a 118 fpm
- Dimensioni (mm): Interne: L 1244 x P 749 x H 907 (altezza utile del piano di lavoro) - Esterne: L 1295 x P 960 x H 1340 / 1515 (altezza max/min colonna di filtrazione)
- Voltaggio/Frequenza: 110-230 V / 50-60 Hz
- Consumo energetico: 160 W
- Aperture anta: Aperture totali o nuova anta reverse
- Struttura: Acciaio elettrozincato resistente alla corrosione rivestito con polimero antiacido
- Pannelli laterali e frontali realizzati in acrilico resistente agli agenti chimici
- Il modulo di filtrazione è realizzato in polipropilene iniettato
- Tecnologia di filtrazione: 3 colonne che possono essere configurate per gestire liquidi, polveri o entrambi
- Seguente configurazione della colonna di filtrazione: filtrazione a carbone per gas e vapori e filtrazione di particolato per polveri.
- Prefiltro antiparticolato: protegge i filtri principali dalla polvere
- Sensore di rilevamento: Tipo S, per solventi / Tipo A, per acidi / Tipo F, per formaldeidi
- Illuminazione interna: illuminazione LED > 650 Lux
- Anemometro: allarme della velocità dell'aria nel volto
- Tasto plafoniera opzionale
- Pannello posteriore trasparente: pannello acrilico trasparente per una facile visualizzazione
- Superfici di lavoro: Trespa™ Top Lab plus, vetro temperato o acciaio inossidabile 304L
- Panchine Fisse (Benchcap)
- Attrezzatura del banco: prese per gas tecnici, prese per l'acqua, valvole di controllo anteriori, lavello, prese di corrente (compatibile solo con piano di lavoro Trespa™ Top Lab plus e banco fisso)
- Elenco dei prodotti chimici: elenco dei prodotti chimici approvati
- Interfaccia di comunicazione: comunicazione semplice tramite impulsi acustici e luminosi: tempo di funzionamento dell'unità, velocità dell'aria, allarme automatico per rilevare un guasto di filtrazione, allarme di guasto della ventola
- APP eGuard per il controllo remoto per monitorare la cappa, modificare le impostazioni e inviare immediatamente avvisi di sicurezza ai tuoi dispositivi (cellulare, tablet e PC)
Specifica
Cappa chimiche a filtrazione | |
Epoxy-coated Steel | |
CE, AFNOR NF X 15-211:2009, BS 7989, DIN 12927, EN 1822:1998 | |
110/230 V |
Bonded Carbon and/or HEPA | |
0.4 to 0.6 m/sec. | |
960 x 1295 x 1515 mm | |
160 W |