Learn More
Erlab™ Armadio filtrante per aria pulita Captair Flow 391 Smart
Questa cabina filtrante per aria pulita Captair Flow 391 Smart è la postazione di lavoro ideale per qualsiasi operazione che richiede un ambiente totalmente pulito come meccanica, elettronica, informatica protetto da qualsiasi inquinamento.
Marca: Erlab™ AF611
Dettagli aggiuntivi : Peso : 48.00000kg
Descrizione
- Standard di sicurezza: NF EN 61010 - EN 1822:1998 (filtri HEPA H14 e ULPA U16) - Qualità dell'aria all'interno dell'armadio: ISO Classe 5* Norma EN 14644-1
- Marcatura CE
- Dimensioni (mm): Interne: L 969 x P 621 x H 732 (altezza utile del piano di lavoro) - Esterne: L 1013 x P 621 x H 1110/1205 (altezza max/min colonna di filtrazione)
- Voltaggio/Frequenza 110-230 V/50-60 Hz (a seconda della configurazione)
- Velocità frontale dell'aria (m/s-fpm) 0,35 - 69 (a seconda della configurazione)
- Portata d'aria (m3/h-CFM) 345 / 203 150 / 88 (a seconda della configurazione)
- Consumo energetico: 40 - 55 W (a seconda della configurazione)
- Livello decibel 52-62 dBA (a seconda della configurazione)
- Pannelli laterali e frontali: acrilico resistente agli agenti chimici
- Struttura: Acciaio elettrozincato resistente alla corrosione rivestito con polimero antiacido
- Il modulo di filtrazione è realizzato in polipropilene iniettato
- Filtro antiparticolato (1P) HEPA H14: Questa tecnologia di filtrazione intrappola le particelle più grandi di 0,1 μm con un'efficienza del 99,995% secondo il metodo MPPS previsto dalla norma EN 1822-1. ULPA U16: Questa tecnologia di filtrazione intrappola le particelle più grandi di 0,1 μm con un'efficienza del 99,99995% secondo il metodo MPPS stabilito dalla norma EN 1822-1.
- Filtro al carbone (opzionale) (1C) L'aggiunta di un filtro al carbone alla custodia consente la protezione dei campioni dai COV. Filtro AS: Per vapori organici
- Prefiltro antiparticolato: Protegge i filtri antiparticolato dalle polveri contenute nell'ambiente di laboratorio (solo per versione 1P)
- Sensore di rilevamento: Tipo S Rilevamento automatico di COV - rottura del filtro
- L'anemometro monitora un calo di pressione che indica la necessità di sostituire il prefiltro o il filtro
- Illuminazione interna: LED - IP 44 - 6000K - 950 lux
- Tasto plafoniera opzionale
- Porte di servizio sul pannello laterale: per consentire ai cavi elettrici e/o alle linee del fluido di entrare facilmente nell'armadio - 2 per unità
- Piano di lavoro Acciaio inossidabile 304 L / TRESPA™ TopLab PLUS
- Panche: Carrello su ruote (Mobicap) o panca fissa (Benchcap)
- Ripiani: ripiano interno scorrevole in metallo (solo per Benchcap)
- Interfaccia di comunicazione: comunicazione semplice tramite impulsi acustici e luminosi: tempo di funzionamento dell'unità, velocità dell'aria, allarme automatico per rilevare un guasto di filtrazione, allarme di guasto della ventola
- APP eGuard per il controllo remoto per monitorare la cappa, modificare le impostazioni e inviare immediatamente avvisi di sicurezza ai tuoi dispositivi (cellulare, tablet e PC)
Specifica
Cappa biologica per PCR | |
LED, UV Neon | |
0.35 to 69 m/sec. | |
621 x 1013 x 1205 mm | |
110/230 V |
Acciaio elettrozincato anti-corrosione ricoperto da rivestimento termo-indurante anti-acido | |
Stainless Steel | |
CE, ISO Class 5, EN 14644-1 | |
52 to 62 dBA | |
40 to 55 W |