Learn More
Erlab™ Filtri con cappa di aspirazione senza condotto mobili Captair™
Per la protezione personale nella manipolazione di sostanze chimiche liquide, gassose e solide. I filtri mobili per cappa di aspirazione senza condotto Erlab™ Captair™ consentono di filtrare vapori organici, acidi, di formaldeide e ammoniaca oltre che polveri fini.
Marca: Erlab™ H11074101
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Descrizione
Provides personal protection during handlings of liquid, gaseous and solid chemicals.Filter types available:
- GF4 AS: Oganic vapors
- GF4 BE +: Organix vapors plus acid vapors
- GF4 F: Formaldehyde vapors
- GF4 K: Ammonia vapors
- GF4 HP: HI4 HEPA filter for powders
Specifica
AS | |
Cappa mobile per filtrazione di fumi senza tubo | |
Filtro di ricambio | |
Per vapori organici |