Learn More
Erlab™ Captair Smart Filtered Storage Cabinets
New Smart Technology uses simple light to show that the hood is operating safely so the user can focus their attention on what is most important: their work. When the light is still the hood is operating safely. To alert the user, the light will pulse associated to an acoustic alarm.
dietro preventivo
Descrizione
- Nuova tecnologia Smart, concepita con una modalità di comunicazione semplice e innovativa
- La tecnologia Smart utilizza una semplice spia per indicare il corretto funzionamento della cappa, in modo che l'utente possa concentrare l'attenzione sull'aspetto più importante: il suo lavoro. Quando la spia è fissa, la cappa è correttamente in funzione. Per avvisare l'utente, la spia inizia a lampeggiare, accompagnata da un segnale acustico
- Lo schema di illuminazione della spia indicherà se: il flusso d'aria è compromesso, la ventola è guasta, il filtro è rotto, gli sportelli sono aperti
- La nuova app eGuard fornisce la funzione di controllo remoto per monitorare la cappa e modificare le impostazioni, inviando immediatamente avvisi di sicurezza al cellulare, tablet o PC dell'utente
- Il sistema di filtrazione sopra l'involucro può essere adattato per filtrare gas, solventi, polveri e particolati, proteggendo l'utente e il laboratorio grazie al ricircolo sicuro ed efficiente dell'aria nel locale e la reimmissione di aria purificata priva di odori o vapori tossici/pericolosi
- Soddisfa gli standard sulla capacità di filtrazione AFNOR NFX 15 211/ANSI Z9.5-2012 (classi 1 e 2)
- Sono stati aggiunti nuovi sensori per il rilevamento di solventi, acidi o formaldeide.
- New sensors are added if doors are left open.
- ESP Program: Certificazione d'uso consegnata con ciascuna unità dopo l'approvazione delle manipolazioni o del processo da parte del produttore
- Ridottissimo consumo energetico, solo 60W
- Sono disponibili formati ridotti da utilizzare su o sotto contatori o apparecchiature.
- Floor-standing models can be configured with adjustable spill-proof shelves, pull-out vertical shelves, and large volume drawers
Specifica
Filtered Storage Cabinet |