Learn More
Erlab™ Superfici di lavoro Captair™
Designed for laboratories specializing in fields such as biology, botany, aerospace, electronics, pharmaceutical and cosmetics. Erlab™ Captair™ Work Surfaces are for use with Captair PCR work stations.
Marca: Erlab™ I0118020002
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Descrizione
- High chemical and mechanical resistance
- Rounded corners to facilitate cleaning operations
- Built in spill tray
Specifica
Per cappa di aspirazione Captair™ Flex™ modello XLS 483 | |
N. 1 vassoio di ritenzione in vetro temperato sigillato, interno in metallo, telaio sigillato | |
Superficie di lavoro n. 1 | |
Vetro |