Learn More
Swann-Morton™ Lama per bisturi in acciaio al carbonio
Make surgical cuts and repairs using Swann Morton™ Carbon Steel Scalpel Blades in the operating room.
Marca: Swann-Morton™ 0110
Additional Details : Peso : 0.11700kg
Description
Make surgical cuts and repairs using Swann Morton™ Carbon Steel Scalpel Blades in the operating room.
- Carbon steel to BS EN 27740
- Handles and blades sold separately
Specifications
Acciaio al carbonio | |
Nr. 23 | |
La lama nr. .23 è adatta per impugnature 4, 4L, 4 graduata e 6B | |
BS EN 7740 |
Lama bisturi | |
30 mm | |
Sì | |
Confezione da 100 |