Learn More
Swann-Morton™ Lama per bisturi in acciaio al carbonio
Make surgical cuts and repairs using Swann Morton™ Carbon Steel Scalpel Blades in the operating room.
Marca: Swann-Morton™ 0105
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.07200kg
Descrizione
Make surgical cuts and repairs using Swann Morton™ Carbon Steel Scalpel Blades in the operating room.
- Carbon steel to BS EN 27740
- Handles and blades sold separately
Specifica
Acciaio al carbonio | |
Nr. 15 | |
La lama nr. .15 è adatta per impugnature 3, 3L, 3 graduata, 5B, 7, 9, B3 e B3L | |
BS EN 7740 |
Lama bisturi | |
15 mm | |
Sì | |
Confezione da 100 |