Learn More
Swann-Morton™ Lama per bisturi in acciaio al carbonio
Make surgical cuts and repairs using Swann Morton™ Carbon Steel Scalpel Blades in the operating room.
Marca: Swann-Morton™ 0107
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.12600kg
Descrizione
Make surgical cuts and repairs using Swann Morton™ Carbon Steel Scalpel Blades in the operating room.
- Carbon steel to BS EN 27740
- Handles and blades sold separately
Specifica
Acciaio al carbonio | |
Nr. 21 | |
Più grande della lama nr. .20 ma più piccola della lama nr. .22, la lama nr. .21 è adatta per impugnature 4, 4L, 4 graduata e 6B | |
BS EN 7740 |
Lama bisturi | |
35 mm | |
Sì | |
Confezione da 100 |