Learn More
Tenak™ Cryobox in cartone
Combine Tenak™ Cardboard Cryoboxes with different grid inserts for tubes from 6 to 28.5mm in diameter. Available in many colors, the highly flexible;boxes can be used for larger laboratory containers when removing the grid.
Marca:  Tenak™ TE22025
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.70000kg
Codice prodotto. 15170877
  • 93.15€ / pezzi 36
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Cardboard
  • Temperature resistant down to -80°C
  • Ideal for ultra-low temperature storage
Specifica
Specifica
Giallo
Square
Per crioconservazione
133 mm
50 mm
Cartone
Cryo Box
Confezione da 36
133 mm
3 kg