Learn More
Carpenter 20 gauze, 12 mesh woven from 0.58mm (0.023 in.) dia. wire, Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 046526.FL
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15437245
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
Carpenter 20 gauze
75 x 75 mm
Odorless
12 mesh woven from 0.58mm (0.023 in.) dia. wire
12 Mesh
Wire Cloth
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti