Learn More
Bochem™ Treppiede in ghisa
In ghisa
Marca: Bochem™ 5251
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
- Cast iron tripod
- M10 thread
- Varnished
Specifica
Ghisa | |
Filettatura M 10 | |
M10 | |
2 kg |
145 mm | |
Tripode in ghisa | |
1 ciascuno |