Learn More
CBS Scientific Gradient Markers
Linear with side outlets.
1010.00€ - 1075.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Electrophoresis |
---|---|
Tipo | Gradient Marker |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11789545
|
CBS Scientific
GM100 |
50 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11764696
|
CBS Scientific
GM500 |
250 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Gradient flow is controlled by a PTFE-coated valve centered between the two chambers
- The outflow channel is fitted with a male luer adapter which can be used with any needle or luer valve
Specifica
Electrophoresis | |
Gradient Marker |