missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CCR7 (CD197) Mouse anti-Human, Brilliant Violet 421, Clone: 2-L1-A, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
220.42€ - 499.69€
Specifica
| Antigene | CCR7 (CD197) |
|---|---|
| Clone | 2-L1-A |
| Applicazioni | Flow Cytometry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | Brilliant Violet 421 |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
17227574
|
BD Biosciences
566744 |
25 Tests |
221.00€ 220.42€ / 25 tests Risparmia 0.58€ 0.26% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
17217574
|
BD Biosciences
566743 |
100 Tests |
500.00€ 499.69€ / 100 tests Risparmia 0.31€ 0.06% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
CCR7 (CD197) Monoclonal antibody specifically detects CCR7 (CD197) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Specifica
| CCR7 (CD197) | |
| Flow Cytometry | |
| Brilliant Violet 421 | |
| RUO | |
| IgG1 κ | |
| Refrigerate (2 to 8°C) |
| 2-L1-A | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| Primary | |
| CCR7 (CD197) |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto