Learn More
CCR7 (CD197) Rat anti-Human, BB700, Clone: 3D12, BD Horizon™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  BD Biosciences 566437
Codice prodotto. 15885049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    820.00€
    819.62€ / Pezzo
    Risparmia 0.38€
    0.05% Sconto
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
CCR7 (CD197) Monoclonal antibody specifically detects CCR7 (CD197) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
CCR7 (CD197)
Monoclonal
Brilliant Blue 700 (BB700)
100 Tests
Primary
Refrigerate (2 to 8°C)
IgG2a κ
Flow Cytometry
3D12
Rat
RUO
Human
Purified