Learn More
CCR7 (CD197) Rat anti-Human, BB700, Clone: 3D12, BD Horizon™
Rat Monoclonal Antibody
312.44€ - 819.62€
Specifica
| Antigene | CCR7 (CD197) |
|---|---|
| Clone | 3D12 |
| Applicazioni | Flow Cytometry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | Brilliant Blue 700 (BB700) |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15895049
|
BD Biosciences
566438 |
25 Tests |
313.00€ 312.44€ / Pezzo Risparmia 0.56€ 0.18% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
15885049
|
BD Biosciences
566437 |
100 Tests |
820.00€ 819.62€ / Pezzo Risparmia 0.38€ 0.05% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
CCR7 (CD197) Monoclonal antibody specifically detects CCR7 (CD197) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Specifica
| CCR7 (CD197) | |
| Flow Cytometry | |
| Brilliant Blue 700 (BB700) | |
| Rat | |
| Human | |
| Primary |
| 3D12 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| IgG2a κ | |
| Refrigerate (2 to 8°C) |