Learn More
CD117 / c-Kit Rat, PE, Clone: ACK2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB54-PE-100ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15932188
  • 250.00€ / 100µg
Spedizione stimata: 09-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD117 / c-Kit
Monoclonal
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Kit
Protein A/G Purified
RUO
16590
IgG2b κ
Flow Cytometry
ACK2
PE
NP_066922
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.