Learn More
CD11b Mouse, APC, Clone: ICRF44, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB25-APC-25Tests
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15951728
  • 102.00€ / 25 tests
Spedizione stimata: 03-02-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD11b
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
ITGAM
Protein A/G Purified
RUO
3684
IgG1 κ
Flow Cytometry
ICRF44
APC
XP_006721108
Mouse
25 Tests
Primary
Store at 2-4°C.