missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD11c Mouse, APC-Cy7, Clone: 3.9, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  EnquireBio QAB24-APC7-25Tests

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15911718

  • 288.00€ / 25 tests
Spedizione stimata: 02-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

CD11c
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
ITGAX
Protein A/G Purified
RUO
3687
IgG1 κ
Flow Cytometry
3.9
APC-Cyanine7
XP_011544154
Mouse
25 Tests
Primary
Store at 2-4°C.
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali