Learn More
CD127 / IL-7Ra Rat, FITC, Clone: A7R34, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB55-F-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15962198
  • 364.00€ / 500µg
Spedizione stimata: 08-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD127 / IL-7Ra
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Il17ra
Protein A/G Purified
RUO
16172
IgG2a κ
Flow Cytometry
A7R34
FITC
NP_032385
Rat
500 μg
Primary
Store at 2-4°C.