Learn More
CD14 (Monocyte / Macrophage Marker) Mouse, Clone: LPSR/2385, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 929-MSM5-P0
Codice prodotto. 15921188
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
CD14 (Monocyte / Macrophage Marker)
Cell Surface
LPSR/2385
Unconjugated
Mouse
55kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
929
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant fragment of human CD14 protein (apprx. aa 25-148)
THP-1 cells and human monocytes. Lymph nodes and tonsils.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.