Learn More
CD14 (Monocyte / Macrophage Marker) Mouse, Clone: LPSR/2385, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 478.00€
Specifica
| Antigene | CD14 (Monocyte / Macrophage Marker) |
|---|---|
| Clone | LPSR/2385 |
| Concentrazione | 200μg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15921188
|
EnquireBio
929-MSM5-P0 |
20 μg | |||||||
|
15931188
|
EnquireBio
929-MSM5-P1 |
100 μg |
554.40€ 478.00€ / 100µg Risparmia 76.40€ 13% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
| CD14 (Monocyte / Macrophage Marker) | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
| Recombinant fragment of human CD14 protein (apprx. aa 25-148) | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 55kDa |
| LPSR/2385 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| 929 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
| Cell Surface | |
| THP-1 cells and human monocytes. Lymph nodes and tonsils. |