Learn More
CD161 Mouse, Biotin, Clone: PK136, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB78-B-25ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15932478
  • 85.85€ / 25µg
Spedizione stimata: 08-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD161
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Klrb1c
Protein A/G Purified
RUO
17059
IgG2a κ
Flow Cytometry
PK136
Biotin
NP_001153376
Mouse
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.