Learn More
CD161 Mouse, Qfluor 710, Clone: PK136, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
102.00€ - 237.00€
Specifica
Antigene | CD161 |
---|---|
Clone | PK136 |
Concentrazione | 0.5mg/mL |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15962488
|
EnquireBio
QAB78-QF710-25UG |
25 μg |
102.00€
25µg |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
15952488
|
EnquireBio
QAB78-QF710-100UG |
100 μg |
237.00€
100µg |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Specifica
CD161 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
17059 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
PK136 | |
Flow Cytometry | |
Qfluor 710 | |
RUO | |
NP_001153376 | |
Klrb1c | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |