missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD19 Mouse anti-Human, BB700, Clone: SJ25C1 (also known as SJ25-C1), BD Horizon™

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  BD Biosciences 566396

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15815019

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    845.00€
    844.23€ / Pezzo
    Risparmia 0.77€
    0.09% Sconto

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

CD19 Monoclonal antibody specifically detects CD19 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

CD19
Monoclonal
Brilliant Blue 700 (BB700)
100 Tests
Primary
Refrigerate (2 to 8°C)
IgG1 κ
Flow Cytometry
SJ25C1 (also known as SJ25-C1)
Mouse
RUO
Human
Purified
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Promozioni

Promozioni

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato