Learn More
CD19 Mouse anti-Human, BB700, Clone: SJ25C1 (also known as SJ25-C1), BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
195.81€ - 844.23€
Specifica
| Antigene | CD19 |
|---|---|
| Clone | SJ25C1 (also known as SJ25-C1) |
| Applicazioni | Flow Cytometry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | Brilliant Blue 700 (BB700) |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15825019
|
BD Biosciences
566397 |
25 Tests |
196.00€ 195.81€ / Pezzo Risparmia 0.19€ 0.10% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
15815019
|
BD Biosciences
566396 |
100 Tests |
845.00€ 844.23€ / Pezzo Risparmia 0.77€ 0.09% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
CD19 Monoclonal antibody specifically detects CD19 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Specifica
| CD19 | |
| Flow Cytometry | |
| Brilliant Blue 700 (BB700) | |
| Mouse | |
| Human | |
| Primary |
| SJ25C1 (also known as SJ25-C1) | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| IgG1 κ | |
| Refrigerate (2 to 8°C) |