Learn More
CD19 Mouse, PE, Clone: SJ25C1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB29-PE-100Tests
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15911788
  • 215.00€ / 100 tests
Spedizione stimata: 11-04-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD19
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD19
Protein A/G Purified
RUO
930
IgG1 κ
Flow Cytometry
SJ25C1
PE
NP_001171569
Mouse
100 Tests
Primary
Store at 2-4°C.