Learn More
CD19 Mouse, PE-Cy7, Clone: HIB19, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB30-PE7-100Tests
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15951818
  • 326.00€ / 100 tests
Spedizione stimata: 24-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD19
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD19
Protein A/G Purified
RUO
930
IgG1 κ
Flow Cytometry
HIB19
PE-Cyanine7
NP_001171569
Mouse
100 Tests
Primary
Store at 2-4°C.