Learn More
CD19 Rat, APC, Clone: 1D3, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB28-APC-25ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15941758
  • 98.45€ / 25µg
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD19
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Cd19
Protein A/G Purified
RUO
12478
IgG2a κ
Flow Cytometry
1D3
APC
NP_033974
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.