missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD19 Rat, FITC, Clone: 1D3, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
85.85€ - 276.00€
Specifica
Antigene | CD19 |
---|---|
Clone | 1D3 |
Concentrazione | 0.5mg/mL |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15991758
|
EnquireBio
QAB28-F-25UG |
25 μg |
85.85€
25µg |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15981758
|
EnquireBio
QAB28-F-100UG |
100 μg |
162.00€
100µg |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15901768
|
EnquireBio
QAB28-F-500UG |
500 μg |
276.00€
500µg |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
CD19 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
12478 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
1D3 | |
Flow Cytometry | |
FITC | |
RUO | |
NP_033974 | |
Cd19 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |