Learn More
CD20 Mouse, APC, Clone: 2H7, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB31-APC-100Tests
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15911828
  • 490.00€ / 100 tests
Spedizione stimata: 08-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD20
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
MS4A1
Protein A/G Purified
RUO
931
IgG2b κ
Flow Cytometry
2H7
APC
NP_690605
Mouse
100 Tests
Primary
Store at 2-4°C.