Learn More
CD20 (MS4A1) Monoclonal Antibody (OTI4A4), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA800489S
Descrizione
CD20 (MS4A1) Monoclonal antibody specifically detects CD20 (MS4A1) in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotSpecifica
| CD20 (MS4A1) | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P11836 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 931 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI4A4 | |
| Unconjugated | |
| Ms4a1 | |
| AA960661; APY; ATOPY; B1; B-cell differentiation antigen Ly-44; B-lymphocyte antigen CD20; B-lymphocyte cell-surface antigen B1; B-lymphocyte surface antigen B1; Bp35; Cd20; CD20 antigen; CD20 cell surface protein; CD20 receptor; CVID5; EGK_06167; Fc epsilon receptor I beta chain; Fc Fragment of IgE high affinity I receptor for beta polypeptide; FCER1B; High affinity immunoglobulin epsilon receptor subunit beta; IgE Fc receptor subunit beta; IGEL; IGER; IGHER; LEU16; LEU-16; Leukocyte surface antigen Leu-16; Ly44; Ly-44; Lymphocyte antigen 44; membrane spanning 4-domains A1; membrane-spanning 4-domains subfamily A member 1; membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 1; membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 2; MGC3969; MS4A1; MS4A2; S7 | |
| Full length human recombinant protein of human MS4A1 produced in HEK293T cell. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.