Learn More
CD20 (MS4A1) Monoclonal Antibody (OTI4A4), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
dietro preventivo
Specifica
| Antigene | CD20 (MS4A1) |
|---|---|
| Clone | OTI4A4 |
| Concentrazione | 1 mg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17518402
|
Origene Technologies
TA800489S |
30 μL |
dietro preventivo
30µL |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17598392
|
Origene Technologies
TA800489 |
100 μL |
dietro preventivo
100µL |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
CD20 (MS4A1) Monoclonal antibody specifically detects CD20 (MS4A1) in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotSpecifica
| CD20 (MS4A1) | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| P11836 | |
| IgG1 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| OTI4A4 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| 931 | |
| Primary |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto