missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD206 Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
Marca: Proteintech 81525-1-RR-20UL
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
The CD206 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with peptide of human CD206. This antibody recognizes human, rat, pig antigen. The CD206 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF-P, ELISA analysis.Specifica
| CD206 | |
| Recombinant Monoclonal | |
| 1000 μg/mL | |
| CD206; CLEC13D; MMR | |
| Peptide | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human, Rat, Pig | |
| 170 kDa | |
| Liquid |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA | |
| 1G15 | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Protein A purification | |
| RUO | |
| 4360 | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. | |
| Recombinant Antibody | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto