missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD206 Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
129.00€ - 399.00€
Specifica
| Antigene | CD206 |
|---|---|
| Clone | 1G15 |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA |
| Classificazione | Recombinant Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
30237114
|
Proteintech
81525-1-RR-20UL |
20 μL |
149.00€ 129.00€ / 20µL Risparmia 20.00€ 13% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
30236734
|
Proteintech
81525-1-RR-100UL |
100 μL |
439.00€ 399.00€ / 100µL Risparmia 40.00€ 9% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The CD206 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with peptide of human CD206. This antibody recognizes human, rat, pig antigen. The CD206 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF-P, ELISA analysis.Specifica
| CD206 | |
| 1000 μg/mL | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 4360 | |
| Peptide | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| 1G15 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Rat, Pig | |
| CD206; CLEC13D; MMR | |
| IgG | |
| Protein A purification | |
| Recombinant Antibody |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto