Learn More
CD25 Rat, Biotin, Clone: PC61.5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB34-B-100ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15991858
  • 149.00€ / 100µg
Spedizione stimata: 03-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD25
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Il2ra
Protein A/G Purified
RUO
16184
IgG1 λ
Flow Cytometry
PC61.5
Biotin
NP_032393
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.