Learn More
CD25 Rat, PerCP-Cy5.5, Clone: PC61.5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
137.00€ - 351.00€
Specifica
Antigene CD25
Clone PC61.5
Concentrazione 0.5mg/mL
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15951868
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
QAB34-PCP55-25UG
25 μg
137.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15941868
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
QAB34-PCP55-100UG
100 μg
351.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD25
0.5mg/mL
Monoclonal
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
16184
IgG1 λ
Protein A/G Purified
PC61.5
Flow Cytometry
PerCP-Cyanine5.5
RUO
NP_032393
Il2ra
Primary
Store at 2-4°C.