Learn More
CD28 Mouse, PE-Cy7, Clone: CD28.2, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB37-PE7-100Tests
Codice prodotto. 15951908
  • 380.10€ / 100 tests
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
CD28
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD28
Protein A/G Purified
RUO
940
IgG1 κ
Flow Cytometry
CD28.2
PE-Cyanine7
NP_006130
Mouse
100 Tests
Primary
Store at 2-4°C.