Learn More
CD28 Mouse, PE-Cy7, Clone: CD28.2, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
196.35€ - 380.10€
Specifica
Antigene CD28
Clone CD28.2
Concentrazione 5μL/Test
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15961908
Vedere i documenti
EnquireBio
QAB37-PE7-25Tests
25 Tests
196.35€
25 tests
Visualizzare prodotti alternativi
Spar op til 
»
15951908
Dokumentvisning
EnquireBio
QAB37-PE7-100Tests
100 Tests
380.10€
100 tests
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
CD28
5μL/Test
Monoclonal
Mouse
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
940
IgG1 κ
Protein A/G Purified
CD28.2
Flow Cytometry
PE-Cyanine7
RUO
NP_006130
CD28
Primary
Store at 2-4°C.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.