Learn More
CD28 Mouse, PE-Cy7, Clone: CD28.2, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
196.35€ - 380.10€
Specifica
| Antigene | CD28 |
|---|---|
| Clone | CD28.2 |
| Concentrazione | 5μL/Test |
| Applicazioni | Flow Cytometry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15961908
|
EnquireBio
QAB37-PE7-25Tests |
25 Tests |
196.35€
25 tests |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
15951908
|
EnquireBio
QAB37-PE7-100Tests |
100 Tests |
380.10€
100 tests |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Tekniske data
| CD28 | |
| 5μL/Test | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| 940 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A/G Purified |
| CD28.2 | |
| Flow Cytometry | |
| PE-Cyanine7 | |
| RUO | |
| NP_006130 | |
| CD28 | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel