Learn More
CD3 Mouse, PE, Clone: UCHT1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB6-PE-500Tests
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15952258
  • 645.00€ / 500 tests
Spedizione stimata: 08-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD3
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD3D
Protein A/G Purified
RUO
915
IgG1 κ
Flow Cytometry
UCHT1
PE
NP_001035741
Mouse
500 Tests
Primary
Store at 2-4°C.