Learn More
CD3 Mouse, PE-Cy7, Clone: OKT3, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB5-PE7-100Tests
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15932138
  • 351.00€ / 100 tests
Spedizione stimata: 04-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD3
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD3E
Protein A/G Purified
RUO
916
IgG2a κ
Flow Cytometry
OKT3
PE-Cyanine7
NP_000724
Mouse
100 Tests
Primary
Store at 2-4°C.