Learn More
CD3 Rat, V450, Clone: 17A2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB3-V450-100ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15951808
  • 215.00€ / 100µg
Spedizione stimata: 07-02-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD3
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd3g
Protein A/G Purified
RUO
12502
IgG2b κ
Flow Cytometry
17A2
V450
NP_033980
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.