Learn More
CD32 Rat, Biotin, Clone: 2.4G2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB87-B-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15932588
  • 505.00€ / 500µg
Spedizione stimata: 05-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD32
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
FCGR2b
Protein A/G Purified
RUO
14131
IgG2b
Flow Cytometry
2.4G2
Biotin
XP_006496722
Rat
500 μg
Primary
Store at 2-4°C.