Learn More
CD3e Armenian Hamster, Biotin, Clone: 145-2C11, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB2-B-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15921638
  • 276.00€ / 500µg
Spedizione stimata: 04-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD3e
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Cd3e
Protein A/G Purified
RUO
12501
IgG
Flow Cytometry
145-2C11
Biotin
XP_006510029
Armenian Hamster
500 μg
Primary
Store at 2-4°C.