Learn More
CD4 Rat, FITC, Clone: GK1.5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB8-F-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15922518
  • 225.00€ / 500µg
Spedizione stimata: 04-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD4
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH7.2
Cd4
Protein A/G Purified
RUO
12504
IgG2b κ
Flow Cytometry
GK1.5
FITC
NP_038516
Rat
500 μg
Primary
Store at 2-4°C.