Learn More
CD4 Rat, FITC, Clone: RM4-5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB9-F-25ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15992608
  • 85.85€ / 25µg
Spedizione stimata: 08-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD4
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd4
Protein A/G Purified
RUO
12504
IgG2a κ
Flow Cytometry
RM4-5
FITC
NP_038516
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.