missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD4 Rat, FITC, Clone: RM4-5, enQuireBio™

Rat Monoclonal Antibody

Marca:  EnquireBio QAB9-F-500ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15902618

  • 212.00€ / 500µg
Spedizione stimata: 25-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

CD4
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd4
Protein A/G Purified
RUO
12504
IgG2a κ
Flow Cytometry
RM4-5
FITC
NP_038516
Rat
500 μg
Primary
Store at 2-4°C.
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali