Learn More
CD4 Rat, V450, Clone: GK1.5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB8-V450-100ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15952528
  • 260.00€ / 100µg
Spedizione stimata: 10-02-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD4
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH7.2
Cd4
Protein A/G Purified
RUO
12504
IgG2b κ
Flow Cytometry
GK1.5
V450
NP_038516
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.