Learn More
CD45.1 Mouse, APC-Cy7, Clone: A20, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB42-APC7-25ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15962008
  • 137.00€ / 25µg
Spedizione stimata: 08-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD45.1
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Ptprc
Protein A/G Purified
RUO
19264
IgG2a κ
Flow Cytometry
A20
APC-Cyanine7
NP_001255215
Mouse
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.